799416
Sodium nitrite
anhydrous, free-flowing, Redi-Dri™, ACS reagent, ≥97%
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
ACS reagent
anhydrous
Livello qualitativo
Tensione di vapore
<0.0001 hPa ( 25 °C)
Nome Commerciale
Redi-Dri™
Saggio
≥97%
Stato
powder or crystals
Temp. autoaccensione
914 °F
Qualità
free-flowing
Impurezze
≤0.01% insolubles
pH
9
Punto di fusione
271 °C (lit.)
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤0.005%
sulfate (SO42-): ≤0.01%
Cationi in tracce
Ca: ≤0.01%
Fe: ≤0.001%
K: ≤0.005%
heavy metals (as Pb): ≤0.001%
Stringa SMILE
[Na+].[O-]N=O
InChI
1S/HNO2.Na/c2-1-3;/h(H,2,3);/q;+1/p-1
LPXPTNMVRIOKMN-UHFFFAOYSA-M
Categorie correlate
Applicazioni
Solvent free aerobic oxidation of alcohols with 1-methyl-2-azaadamantane N-oxyl as a recyclable catalyst through phase separation
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 3
Codice della classe di stoccaggio
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Articoli
Redi-Dri™ prevents hygroscopic powders, such as inorganic salts, from absorbing moisture and forming clumps, leaving the salts free-flowing every time.