221341
Sodium nitrate
ACS reagent, ≥99.0%
Sinonimo/i:
Chile salpeter
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
ACS reagent
agenzia
suitable for EPA 1621
suitable for EPA 300
Saggio
≥99.0%
Forma fisica
powder or crystals
Impurezze
≤0.005% insolubles
pH
5.5-8.3 (25 °C, 5%)
Punto di fusione
306 °C (dec.) (lit.)
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤0.001%
iodate (IO3-): ≤5 ppm
nitrite (NO2-): ≤0.001%
phosphate (PO43-): ≤5 ppm
sulfate (SO42-): ≤0.003%
Cationi in tracce
Ca: ≤0.005%
Fe: ≤3 ppm
Mg: ≥0.002%
heavy metals: ≤5 ppm (by ICP-OES)
Stringa SMILE
[Na+].[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/NO3.Na/c2-1(3)4;/q-1;+1
VWDWKYIASSYTQR-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 3
Codice della classe di stoccaggio
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK 1
I clienti hanno visto anche
Contenuto correlato
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.