63139
Magnesium sulfate hydrate
purum p.a., ≥99.0% (calc. on dried material, KT)
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
purum p.a.
Saggio
≥99.0% (calc. on dried material, KT)
Forma fisica
powder
Perdita
26-36% loss on ignition, 500°C
pH
6.5-8 (25 °C, 120.4 g/L)
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤200 mg/kg
Cationi in tracce
Ca: ≤200 mg/kg
Cd: ≤50 mg/kg
Co: ≤50 mg/kg
Cu: ≤50 mg/kg
Fe: ≤50 mg/kg
K: ≤500 mg/kg
Na: ≤100 mg/kg
Ni: ≤50 mg/kg
Pb: ≤50 mg/kg
Zn: ≤50 mg/kg
Stringa SMILE
[Mg++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Mg.H2O4S/c;1-5(2,3)4/h;(H2,1,2,3,4)/q+2;/p-2
CSNNHWWHGAXBCP-UHFFFAOYSA-L
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1