Documenti
900519
Sigma-Aldrich
Isopropyl acetate
greener alternative
anhydrous, ZerO2®, ≥99.6%
Sinonimo/i:
Degassed and low oxygen isopropyl acetate, IPrOAc, Isopropyl acetate ZerO2®, Acetic acid isopropyl ester
About This Item
Formula condensata:
CH3COOCH(CH3)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
102.13
Beilstein:
1740761
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352108
ID PubChem:
NACRES:
NA.01
Grado
ZerO2®
Livello qualitativo
Densità del vapore
3.5 (vs air)
Tensione di vapore
47 mmHg ( 20 °C)
Saggio
≥99.6%
Forma fisica
liquid
Temp. autoaccensione
894 °F
Qualità
anhydrous
Limite di esplosione
1.8 %, 37 °F
8 %
Caratteristiche più verdi
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Impurezze
≤0.1% water
water
Indice di rifrazione
n20/D 1.377 (lit.)
P. eboll.
85-91 °C (lit.)
Punto di fusione
−73 °C (lit.)
Densità
0.872 g/mL at 25 °C (lit.)
Categoria alternativa più verde
Stringa SMILE
CC(C)OC(C)=O
InChI
1S/C5H10O2/c1-4(2)7-5(3)6/h4H,1-3H3
JMMWKPVZQRWMSS-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Green Chemistry. This product has been enhanced for "Safer Solvents and Auxiliaries". Click here for more information.
Applicazioni
ZerO2 products are rigorously degassed with highly pure inert gas providing solvents and solutions (anhydrous if specified) with very low residual oxygen content.
Note legali
ZerO2 is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
41.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
5 °C - closed cup
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)