Documenti fondamentali
402826
Sigma-Aldrich
Ammonium dichromate
ACS reagent, ≥99.5%
Sinonimo/i:
Ammonium bichromate
Scegli un formato
100 G
39,90 €
39,90 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 G
39,90 €
About This Item
Formula condensata:
(NH4)2Cr2O7
Numero CAS:
Peso molecolare:
252.06
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
eCl@ss:
38180716
ID PubChem:
NACRES:
NB.24
39,90 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
ACS reagent
Densità del vapore
8.7 (vs air)
Saggio
≥99.5%
Stato
crystals
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: oxidant
Impurezze
≤0.005% insolubles
Perdita
≤3.0% loss on drying
pH
3-4 (25 °C, 50 g/L)
Punto di fusione
170 °C (dec.) (lit.)
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤0.005%
sulfate (SO42-): ≤0.01%
Cationi in tracce
Ca: ≤0.002%
Fe: ≤0.002%
Na: ≤0.005%
Stringa SMILE
N.N.O[Cr](=O)(=O)O[Cr](O)(=O)=O
InChI
1S/2Cr.2H3N.2H2O.5O/h;;2*1H3;2*1H2;;;;;/q2*+1;;;;;;;;;/p-2
XAQCJVGGJJFLPP-UHFFFAOYSA-L
Descrizione generale
Ammonium dichromate is a hexavalent chromium compound with a high oxidation potential.[1] Hexavalent chromium is potent carcinogen and an environmental pollutant.[2]
Applicazioni
Ammonium dichromate may be used in the following processes:
  • Oxidation of alcohols in the presence of Mg(HSO4)2 (magnesium hydrogen sulfate) and wet SiO2 (silicon dixide).[3]
  • Preparation of Cr2O3/Al2O3 (chromium (III) oxide/aluminium oxide) catalysts.[4]
  • Oxidative coupling of thiols.[5]
  • Preparation of mesoporous molecular sieves.[6]
  • Preparation of polypyrrole (PPy).[7]
  • Preparation of solid oxide fuel cell (SOFC) interconnect.[8]
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Muta. 1B - Ox. Sol. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Codice della classe di stoccaggio
4.1A - Other explosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Oxidative dehydrogenation of propane over Cr2O3/Al2O3 and Cr2O3 catalysts: effects of loading, precursor and surface area.
Cherian M, et al.
Applied Catalysis A: General, 233(1), 21-33 (2002)
Oxidation of Alcohols by (NH4)2Cr2O7 in Solution and Under Solvent-Free Conditions.
Shirini F, et al.
Australian Journal of Chemistry, 54(6), 405-406 (2001)
Oxidative coupling of thiols in solution and under solvent-free conditions.
Shirini F, et al.
Mendeleev Communications, 14(1), 34-35 (2004)
Hexavalent chromium (VI): Environment pollutant and health hazard.
Das AP and Mishra S.
Journal of Environmental Research And Development, 2(3), 386-392 (2008)
Voltammetry of chromium (VI) at the liquid| liquid interface.
O'Mahony AM, et al.
Electrochemical Communications, 7(10), 976-982 (2005)