31665
Solfato di zinco eptaidrato
puriss. p.a., ACS reagent, reag. ISO, reag. Ph. Eur., ≥99.5%
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
ACS reagent
puriss. p.a.
Livello qualitativo
agenzia
USP/NF
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
Saggio
≥99.5%
Stato
powder or crystals
Impurezze
≤0.0005% total nitrogen (N)
pH
4.4-5.6 (20 °C, 5%)
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤5 mg/kg
Cationi in tracce
As: ≤0.5 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤2 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤10 mg/kg
Mg: ≤10 mg/kg
Mn: ≤2 mg/kg
Na: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Stringa SMILE
O.O.O.O.O.O.O.[Zn++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/H2O4S.7H2O.Zn/c1-5(2,3)4;;;;;;;;/h(H2,1,2,3,4);7*1H2;/q;;;;;;;;+2/p-2
RZLVQBNCHSJZPX-UHFFFAOYSA-L
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- To compose electrolyte for the electrodeposition of Cu-Zn-Sn precursors on Mo-coated glass substrates.
- Preparation of internal standard (IS) working solution for use in liquid chromatography (LC) coupled with mass spectrometry (MS) analysis.
- Titrimetric estimation of holmium content in the holmium loaded poly(L-lactic acid) films and microspheres.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?