221376
Solfato di zinco eptaidrato
ACS reagent, 99%
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
ACS reagent
Livello qualitativo
agenzia
suitable for SM 5210
Saggio
99%
99.0-103.0% (ACS specification)
Stato
crystals or chunks
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
core: zinc
Impurezze
≤0.01% insolubles
pH
4.4-6.0 (25 °C, 5%)
Solubilità
water: soluble 965 g/L at 20 °C
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤5 ppm
nitrate (NO3-): ≤0.002%
Cationi in tracce
Ca: ≤0.005%
Fe: ≤0.001%
K: ≤0.01%
Mg: ≤0.005%
Mn: ≤3 ppm
NH4+: ≤0.001%
Na: ≤0.05%
Pb: ≤0.003%
Stringa SMILE
O.O.O.O.O.O.O.[Zn++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/H2O4S.7H2O.Zn/c1-5(2,3)4;;;;;;;;/h(H2,1,2,3,4);7*1H2;/q;;;;;;;;+2/p-2
RZLVQBNCHSJZPX-UHFFFAOYSA-L
Applicazioni
- Zinc tris(thiourea) sulphate (ZTS), a semiorganic nonlinear optic (NLO) material that may be useful in laser fusion experiments and in second-harmonic-generation (SHG) devices.
- Highly pure zinc oxide nanostructures via a precipitation method for use in catalytic reactions.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Contenuto correlato
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.