31252
Potassium cyanide
puriss. p.a., ACS reagent, reag. Ph. Eur., ≥97.0%
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
ACS reagent
puriss. p.a.
agenzia
ISO
USP/NF
reag. Ph. Eur.
Saggio
≥97.0%
Forma fisica
crystals
Impurezze
≤0.01% thiocyanate (SCN)
pH
11.5 (20 °C, 20 g/L)
Punto di fusione
634 °C (lit.)
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤200 mg/kg
phosphate (PO43-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤400 mg/kg
sulfide (S2-): ≤5 mg/kg
Cationi in tracce
Fe: ≤100 mg/kg
Na: ≤5000 mg/kg
Pb: ≤2 mg/kg
Stringa SMILE
[K]C#N
InChI
1S/CN.K/c1-2;
YUZRZFQHUCKACF-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- in the reduction of cassiterite for Sn isotope analysis
- gold microelectrode fabrication
- to prepare the calibration curve for colorimetric determination of hydrocyanic acid (HCN) levels in Sorghum and Sudangrass species
Azioni biochim/fisiol
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 1 Oral - Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Met. Corr. 1 - STOT RE 1
Organi bersaglio
Thyroid
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3