289825
Aluminum acetate, basic
Sinonimo/i:
Aluminum diacetate hydroxide, Aluminum hydroxide acetate
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
powder
Stringa SMILE
CC(=O)O[Al](O)OC(C)=O
InChI
1S/2C2H4O2.Al.H2O/c2*1-2(3)4;;/h2*1H3,(H,3,4);;1H2/q;;+3;/p-3
HQQUTGFAWJNQIP-UHFFFAOYSA-K
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1