238961
Solfato di calcio
with indicator, 4 mesh
Sinonimo/i:
Gesso
About This Item
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Forma fisica
chunks
Dimensione particelle
4 mesh
Stringa SMILE
[Ca++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Ca.H2O4S/c;1-5(2,3)4/h;(H2,1,2,3,4)/q+2;/p-2
OSGAYBCDTDRGGQ-UHFFFAOYSA-L
Applicazioni
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Repr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 3