Documenti fondamentali
215902
Sigma-Aldrich
Lead(II) acetate trihydrate
ACS reagent, ≥99%
Scegli un formato
25 G
44,90 €
500 G
94,10 €
2.5 KG
316,00 €
44,90 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 G
44,90 €
500 G
94,10 €
2.5 KG
316,00 €
About This Item
Formula condensata:
Pb(CH3CO2)2 · 3H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
379.33
Beilstein:
3730298
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
ID PubChem:
NACRES:
NA.21
44,90 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
ACS reagent
Saggio
≥99%
99.0-103.0% (ACS specification)
Stato
solid
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
core: lead
Punto di fusione
75 °C (dec.) (lit.)
Anioni in tracce
NO3- and NO2-: ≤0.005%
chloride (Cl-): ≤5 ppm
Cationi in tracce
Ca: ≤0.005%
Cu: ≤0.002%
Fe: ≤0.001%
K: ≤0.005%
Na: ≤0.01%
Stringa SMILE
O.O.O.CC(=O)O[PbH2]OC(C)=O
InChI
1S/2C2H4O2.3H2O.Pb/c2*1-2(3)4;;;;/h2*1H3,(H,3,4);3*1H2;/q;;;;;+2/p-2
MCEUZMYFCCOOQO-UHFFFAOYSA-L
Applicazioni
Lead(II) acetate trihydrate can be used as a reagent to synthesize lead-based coordination polymers by using isomeric phenylenediacetic acids. It can also be used as a precursor to synthesize lead sulfide nanoparticles.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Lact. - Repr. 1A - STOT RE 1
Organi bersaglio
Central nervous system,Blood,Immune system,Kidney
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
Sailakshmi Velamoor et al.
mBio, 11(4) (2020-08-14)
Enveloped viruses hijack cellular membranes in order to provide the necessary material for virion assembly. In particular, viruses that replicate and assemble inside the nucleus have developed special approaches to modify the nuclear landscape for their advantage. We used electron
Carbon-13 CP/MAS NMR and crystallographic investigations of the structure and solid-state transformations of lead (II) acetate trihydrate.
Bryant RG, et al.
Inorganic Chemistry, 23(22), 3580-3584 (1984)
Lead acetate trihydrate precursor route to synthesize novel ultrafine lead oxide from spent lead acid battery pastes.
Sun X, et al.
Journal of Power Sources, 269, 565-576 (2014)
Carbone L, et al.
Journal of Materials Chemistry, 16(40), 3952-3956 (2006)
Jane V Knichal et al.
Chemical communications (Cambridge, England), 50(92), 14436-14439 (2014-10-11)
5-Ethynyl-1,3-benzenedicarboxylic acid (H2ebdc) reacted with lead(II) acetate trihydrate yields a 1D ladder network, [Pb(ebdc)(MeOH)]2·H2O (1). Removing crystals of 1 from the mother liquor results in a facile single crystal to single crystal transition, yielding 2D [Pb(ebdc)] net (2) with a
Domande
1–2 di 2 domande  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 risposta
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Utile?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 risposta
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf