215783
Antimony(III) chloride
ReagentPlus®, 99%
Sinonimo/i:
Antimony trichloride
Prodotti consigliati
Densità del vapore
7.9 (vs air)
Livello qualitativo
Tensione di vapore
1 mmHg ( 49 °C)
Nome Commerciale
ReagentPlus®
Saggio
99%
Stato
crystals or chunks
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
core: antimony
Punto di fusione
73.4 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cl[Sb](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.Sb/h3*1H;/q;;;+3/p-3
FAPDDOBMIUGHIN-UHFFFAOYSA-K
Categorie correlate
Applicazioni
- Syntheses and characterization of novel antimony (III) and bismuth (III) derivatives containing β-enamino ester along with antimicrobial evaluation, DFT calculation, and cytotoxic study.: This research focuses on the synthesis and characterization of novel antimony(III) chloride derivatives. The study evaluates their antimicrobial properties, conducts Density Functional Theory (DFT) calculations, and assesses cytotoxicity. The findings suggest significant potential for antimony(III) chloride in developing new antimicrobial agents and understanding their biological interactions (Sangwan et al., 2024).
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?