213357
Mercury(II) oxide red
ACS reagent, ≥99.0%
Sinonimo/i:
Mercuric oxide red
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
ACS reagent
Saggio
≥99.0%
Forma fisica
powder
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
core: mercury
Impurezze
≤0.005% N compounds
≤0.03% insol. dil. HCl
Residuo dopo riduzione
≤0.025%
Punto di fusione
500 °C (dec.) (lit.)
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤0.025%
sulfate (SO42-): ≤0.015%
Cationi in tracce
Fe: ≤0.005%
Stringa SMILE
O=[Hg]
InChI
1S/Hg.O
UKWHYYKOEPRTIC-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Organi bersaglio
Kidney
Codice della classe di stoccaggio
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3