207977
Potassium iodate
reagent grade, ≥98%
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
reagent grade
Saggio
≥98%
Forma fisica
powder
Punto di fusione
560 °C (lit.)
Densità
3.93 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[K+].[O-]I(=O)=O
InChI
1S/HIO3.K/c2-1(3)4;/h(H,2,3,4);/q;+1/p-1
JLKDVMWYMMLWTI-UHFFFAOYSA-M
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 2
Codice della classe di stoccaggio
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
does not flash
Punto d’infiammabilità (°C)
does not flash