184497
1,3-diossolano
ReagentPlus®, contains ~75 ppm BHT as inhibitor, 99%
Sinonimo/i:
Etilen glicole metil etere, Formaldeide etilene acetale
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
2.6 (vs air)
Livello qualitativo
Tensione di vapore
70 mmHg ( 20 °C)
Nome Commerciale
ReagentPlus®
Saggio
99%
Forma fisica
liquid
Temp. autoaccensione
525 °F
contiene
~75 ppm BHT as inhibitor
Limite di esplosione
2.1-20.5 %
Indice di rifrazione
n20/D 1.401 (lit.)
P. eboll.
75-76 °C/1.013 hPa
Punto di fusione
−95 °C (lit.)
Densità
1.06 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
C1COCO1
InChI
1S/C3H6O2/c1-2-5-3-4-1/h1-3H2
WNXJIVFYUVYPPR-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
26.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-3 °C - closed cup