Documenti fondamentali
130206
Sigma-Aldrich
Nitroethane
reagent grade, ≥98.0%
About This Item
Formula condensata:
CH3CH2NO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
75.07
Beilstein:
1209324
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352102
ID PubChem:
Grado:
reagent grade
Saggio:
≥98.0%
P. ebollizione:
114-115 °C (lit.)
Tensione di vapore:
15.6 mmHg ( 20 °C)
Grado
reagent grade
Livello qualitativo
Densità del vapore
2.58 (vs air)
Tensione di vapore
15.6 mmHg ( 20 °C)
Saggio
≥98.0%
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
778 °F
Limite di esplosione
3.4 %
Indice di rifrazione
n20/D 1.391 (lit.)
P. ebollizione
114-115 °C (lit.)
Punto di fusione
−90 °C (lit.)
Solubilità
acetone: soluble(lit.)
alcohol: soluble(lit.)
water: slightly soluble(lit.)
Densità
1.045 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC[N+]([O-])=O
InChI
1S/C2H5NO2/c1-2-3(4)5/h2H2,1H3
MCSAJNNLRCFZED-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Nitroethane reacts with sodium to afford sodium-nitroethane. Solution of nitroethane in caustic potash reacts with bromine to afford monobromnitroethane. It can undergo nitroaldol (Henry) condensation reaction with various aldehydes in the presence of copper(II) arylhydrazone complexes (catalyst).[1]
pK of nitroethane is 8.60.4
Nitroethane is an aprotic solvent with high polarity[2], which on oxidation with glucose oxidase gives nitrite, acetaldehyde and hydrogen peroxide as the major products.[3]
Applicazioni
Nitroethane may be used in the synthesis of the following compounds:
  • β-nitro amine derivatives[4]
  • β-aryl nitroethylenes[5]
  • 2-alkylthio-3-alkylamino-1-aryl(hetaryl)-4-nitropentene[6]
Altre note
major impurity is 2-nitropropane
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Flam. Liq. 3 - Muta. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
87.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
31 °C - closed cup
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Volumetric and Viscometric Properties of Binary Mixtures of Aliphatic Alcohols (C1- C4) with Nitroethane from 293.15 K to 313.15 K
Tu H-C, et al.
Journal of Chemical and Engineering Data, 45(3), 450-456 (2000)
Copper (II) arylhydrazone complexes as catalysts for C-H activation in the Henry reaction in water
Ma Z, et al.
J. Mol. Catal. A: Chem. (2016)
Limin Xiang et al.
Nature communications, 9(1), 1435-1435 (2018-04-14)
Under ambient conditions, the behavior of a solid surface is often dominated by a molecularly thin adsorbed layer (adlayer) of small molecules. Here we develop an optical approach to unveil the nanoscale structure and composition of small-molecule adlayers on glass
Mechanism of oxidation of nitroethane by glucose oxidase
Porters.T.JD and Bright.JH
The Journal of Biological Chemistry, 252, 4361- 4370 (1977)
Kevin Francis et al.
Biochemistry, 48(11), 2403-2410 (2009-02-10)
Catalytic turnover of Neurospora crassa 2-nitropropane dioxygenase with nitroethane as substrate occurs through both nonoxidative and oxidative pathways. The pH dependence of the kinetic isotope effects with [1,1-(2)H(2)]nitroethane as substrate was measured in the current study by monitoring the formation