12654
Potassium nitrite
meets analytical specification of FCC, 97-100.5%
Prodotti consigliati
Grado
for analytical purposes
Saggio
97-100.5%
Stato
crystals
Qualità
meets analytical specification of FCC
Impurezze
≤0.001% heavy metals (as Pb)
Punto di fusione
350 °C (dec.) (lit.)
Solubilità
water: soluble 0.35 part
alcohol: slightly soluble
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤100 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤200 mg/kg
Cationi in tracce
As: ≤1 mg/kg
Fe: ≤10 mg/kg
Pb: ≤4 mg/kg
Stringa SMILE
[K+].[O-]N=O
InChI
1S/K.HNO2/c;2-1-3/h;(H,2,3)/q+1;/p-1
BXNHTSHTPBPRFX-UHFFFAOYSA-M
Categorie correlate
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Ox. Sol. 2
Codice della classe di stoccaggio
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?