04101
Polyphosphoric acid
≥83% phosphate (as P2O5) basis
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥83% phosphate (as P2O5) basis
P. ebollizione
300 °C (lit.)
Cationi in tracce
As: ≤30 mg/kg
Cu: ≤1 mg/kg
Fe: ≤20 mg/kg
Pb: ≤1 mg/kg
InChI
1S/O5P2.H3O4P/c1-2-7-4-3-6(1)5-7;1-5(2,3)4/h;(H3,1,2,3,4)
FVYIVXLIMHNYTD-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK 1
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)