Documenti fondamentali
Z805963
Hellma® cuvettes, demountable cells
High Performance Quartz Glass, spectral range 200-2500 nm, pathlength 0.1 ± 0.005 mm, chamber volume 26 μL
Sinonimo/i:
Demountable optical cells
Scegli un formato
1 EA
301,00 €
301,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulkRichiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
301,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12000000
NACRES:
SB.32
301,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulkRichiedi maggiori informazioni
Materiali
Suprasil® quartz
Produttore/marchio commerciale
Hellma (106-QS)
Parametri
200-2500 nm spectral range
tecniche
UV/Vis spectroscopy: suitable
photometry: suitable
Alt. × largh.
45 mm × 12.5 mm
Volume della camera
26 μL
Cammino ottico
0.1 ± 0.005 mm
Metodo di rivelazione
photometric
Descrizione generale
cells with detachable windows, rectangular cells
Confezionamento
Sold as packages containing a single cell (1EA = 1 cell)
Note legali
Hellma is a registered trademark of Hellma GmbH
Suprasil is a registered trademark of HERAEUS QUARZGLAS GMBH & CO.
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Lot/Batch Number
Ci dispiace, ma al momento non ci sono COA disponibili online per questo prodotto.
Visita l’Archivio dei documenti
Larissa Smulders et al.
International journal of molecular sciences, 21(17) (2020-08-23)
HspA1A, a molecular chaperone, translocates to the plasma membrane (PM) of stressed and cancer cells. This translocation results in HspA1A's cell-surface presentation, which renders tumors radiation insensitive. To specifically inhibit the lipid-driven HspA1A's PM translocation and devise new therapeutics it