Documenti fondamentali
Z802891
Hellma® absorption cuvettes, standard cells, Macro
Special Optical Glass, spectral range 320-2500 nm, pathlength 5 mm, chamber volume 1750 μL
About This Item
Codice UNSPSC:
12000000
NACRES:
SB.32
Materiali
optical glass
Descrizione
2 polished windows
Produttore/marchio commerciale
Hellma (100-OS)
Parametri
320-2500 nm spectral range
tecniche
UV/Vis spectroscopy: suitable
photometry: suitable
Alt. × largh. × prof.
45 mm × 12.5 mm × 7.5 mm
Volume della camera
1750 μL
Cammino ottico
5 mm
Metodo di rivelazione
photometric
Descrizione generale
with PTFE lid
Confezionamento
Sold as packages containing a single cell (1EA = 1 cell)
Note legali
Hellma is a registered trademark of Hellma GmbH
Prodotti correlati
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)