Documenti fondamentali
Z801178
Hellma® absorption cuvettes, semi Micro
High Performance Quartz Glass, spectral range 200-2500 nm, pathlength 50 mm, chamber volume 7000 μL
Scegli un formato
1 EA
349,00 €
349,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulkRichiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
349,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121813
NACRES:
SB.32
349,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulkRichiedi maggiori informazioni
Materiali
Suprasil® quartz
Descrizione
2 polished windows
Produttore/marchio commerciale
Hellma 104-QS
Parametri
200-2500 nm spectral range
tecniche
UV/Vis spectroscopy: suitable
photometry: suitable
Alt. × largh. × prof.
45 mm × 12.5 mm × 52.5 mm
Volume della camera
7000 μL
Cammino ottico
50 mm
Metodo di rivelazione
photometric
Note legali
Hellma is a registered trademark of Hellma GmbH
Suprasil is a registered trademark of HERAEUS QUARZGLAS GMBH & CO.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)