Documenti fondamentali
Y0001928
Tylosin tartrate
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
Tylosin (2R,3R)-2, 3-dihydroxybutanedioate (salt)
Scegli un formato
10 MG
133,00 €
133,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 MG
133,00 €
About This Item
Formula condensata:
(C46H77NO17)x · C4H6O6
Numero CAS:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
133,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
tylosin
Produttore/marchio commerciale
EDQM
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C46H77NO17.C4H6O6/c1-13-33-30(22-58-45-42(57-12)41(56-11)37(52)26(5)60-45)18-23(2)14-15-31(49)24(3)19-29(16-17-48)39(25(4)32(50)20-34(51)62-33)64-44-38(53)36(47(9)10)40(27(6)61-44)63-35-21-46(8,55)43(54)28(7)59-35;5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h14-15,17-18,24-30,32-33,35-45,50,52-55H,13,16,19-22H2,1-12H3;1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)/b15-14+,23-18+;/t24-,25+,26-,27-,28+,29+,30?,32-,33-,35+,36-,37-,38-,39?,40-,41-,42-,43+,44+,45-,46-;1-,2-/m11/s1
ICVKYYINQHWDLM-YLNALPTESA-N
Descrizione generale
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the Issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia
Applicazioni
Tylosin tartrate EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Confezionamento
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
Altre note
Sales restrictions may apply.
Pittogrammi
Health hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 6
1 of 6
Tylosin phosphate VETRANAL®, analytical standard
Supelco
46981
Tylosin phosphate
Kanamicina Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1487
Kanamicina
Gentamicin VETRANAL®, analytical standard
Supelco
46305
Gentamicin
Penicillina G United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1502701
Penicillina G