SML2141
Solifenacin succinate
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
(1S)-(3R)-1-azabicyclo[2.2.2]oct-3-yl 3,4dihydro-1-phenyl-2(1H)-iso-quinolinecarboxylate succinate, YM905
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
powder
Attività ottica
[α]/D +35 to +45°, c = 1 in H2O
Condizioni di stoccaggio
desiccated
Colore
white to beige
Solubilità
H2O: 2 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
OC(CCC(O)=O)=O.O=C(O[C@H]1CN2CCC1CC2)N3[C@@H](C4=CC=CC=C4)C5=CC=CC=C5CC3
InChI
1S/C23H26N2O2.C4H6O4/c26-23(27-21-16-24-13-10-18(21)11-14-24)25-15-12-17-6-4-5-9-20(17)22(25)19-7-2-1-3-8-19;5-3(6)1-2-4(7)8/h1-9,18,21-22H,10-16H2;1-2H2,(H,5,6)(H,7,8)/t21?,22-;/m0./s1
RXZMMZZRUPYENV-DZSUWJOWSA-N
Azioni biochim/fisiol
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Repr. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3