Y0001760
Methylprednisolone acetate for system suitability
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
11β,17,21-Trihydroxy-6α-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione 21-acetate
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
methylprednisolone
Produttore/marchio commerciale
EDQM
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O[C@]1([C@@]2([C@H]([C@H]3[C@@H]([C@@]4(C(=CC(=O)C=C4)[C@H](C3)C)C)[C@H](C2)O)CC1)C)C(=O)COC(=O)C
InChI
1S/C24H32O6/c1-13-9-16-17-6-8-24(29,20(28)12-30-14(2)25)23(17,4)11-19(27)21(16)22(3)7-5-15(26)10-18(13)22/h5,7,10,13,16-17,19,21,27,29H,6,8-9,11-12H2,1-4H3/t13-,16-,17-,19-,21+,22-,23-,24-/m0/s1
PLBHSZGDDKCEHR-LFYFAGGJSA-N
Descrizione generale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
Confezionamento
Altre note
Prodotti correlati
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)