BP464
Prednisolone
British Pharmacopoeia (BP) Assay Standard
Sinonimo/i:
1,4-pregnadiene-11β,17α,21-triolo-3,20-dione, 1-deidrocortisolo, 1-deidroidrocortisone, 11β,17α,21-triidrossi-1,4-pregnadiene-3,20-dione
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
prednisolone
Forma fisica
crystalline
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Produttore/marchio commerciale
BP
Punto di fusione
240 °C (dec.) (lit.)
applicazioni
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Formato
neat
Stringa SMILE
O=C1C=C[C@@]2(C)C(CC[C@]3([H])[C@]2([H])[C@@H](O)C[C@@]4(C)[C@@]3([H])CC[C@]4(O)C(CO)=O)=C1
InChI
1S/C21H28O5/c1-19-7-5-13(23)9-12(19)3-4-14-15-6-8-21(26,17(25)11-22)20(15,2)10-16(24)18(14)19/h5,7,9,14-16,18,22,24,26H,3-4,6,8,10-11H2,1-2H3/t14-,15-,16-,18+,19-,20-,21-/m0/s1
OIGNJSKKLXVSLS-VWUMJDOOSA-N
Informazioni sul gene
human ... NR3C1(2908)
Descrizione generale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
Also used in monographs such as:
Altre note
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Repr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 2
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Servizio Clienti