Y0001698
Tizanidine impurity B
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
N-(5-Chloro-2,1,3-benzothiadiazol-4-yl)thiourea
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
tizanidine
Produttore/marchio commerciale
EDQM
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[s]1nc2c(n1)ccc(c2NC(=S)N)Cl
InChI
1S/C7H5ClN4S2/c8-3-1-2-4-6(12-14-11-4)5(3)10-7(9)13/h1-2H,(H3,9,10,13)
HDSZYIYKDOIGFC-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
Confezionamento
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)