Y0001623
Set of Hepatitis A virus Detection Antibodies for ELISA - BRR
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Produttore/marchio commerciale
EDQM
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)