Y0001483
Saw palmetto extract
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
saw palmetto
Produttore/marchio commerciale
EDQM
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
room temp
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)