Y0001245
Amylmetacresol for peak identification
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
Amylmetacresol, 5-Methyl-2-pentylphenol
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
amylmetacresol
Produttore/marchio commerciale
EDQM
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Oc1c(ccc(c1)C)CCCCC
InChI
1S/C12H18O/c1-3-4-5-6-11-8-7-10(2)9-12(11)13/h7-9,13H,3-6H2,1-2H3
CKGWFZQGEQJZIL-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
Confezionamento
Altre note
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)