The package size for this item is 100mg. This product is supplier by the European Pharmacopoeia. For additional information see the link below:
https://crs.edqm.eu/db/4DCGI/View=Y0000662
Y0000662
Ribonucleic acid
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Produttore/marchio commerciale
EDQM
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
-
The pack size of Y0000662 Ribonucleic acid
1 risposta-