Documenti fondamentali
Y0000579
Paroxetine hydrochloride (anhydrous) impurity C
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
(3S,4R)-3-[(1,3-Benzodioxol-5-yloxy)methyl]-1-benzyl-4-(4-fluorophenyl)piperidine, N-Benzylparoxetine
Scegli un formato
10 MG
132,00 €
132,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 MG
132,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C26H26FNO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
419.49
Beilstein:
9809201
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
132,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
paroxetine
Produttore/marchio commerciale
EDQM
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Stringa SMILE
c1ccccc1.Fc2ccc(cc2)[C@@H]3CCN(C[C@H]3COc4ccc5OCOc5c4)Cc6ccccc6
InChI
1S/C26H26FNO3/c27-22-8-6-20(7-9-22)24-12-13-28(15-19-4-2-1-3-5-19)16-21(24)17-29-23-10-11-25-26(14-23)31-18-30-25/h1-11,14,21,24H,12-13,15-18H2/t21-,24-/m0/s1
AGTKMLMRHVWXHN-URXFXBBRSA-N
Descrizione generale
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the Issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
Paroxetine hydrochloride (anhydrous) impurity C EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Confezionamento
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
Altre note
Sales restrictions may apply.
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)