Y0000512
Emedastine impurity E
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
1-(2-Ethoxyethyl)-2-(hexahydro-1H-1,4-diazepin-1-yl)-1H-benzimidazole
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
emedastine
Produttore/marchio commerciale
EDQM
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
Altre note
Prodotti correlati
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)