Y0000442
Didanosine impurity G
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
2′,3′-Dideoxyadenosine, ddA
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
didanosine
Produttore/marchio commerciale
EDQM
Punto di fusione
181-184 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Nc1ncnc2n(cnc12)[C@H]3CC[C@@H](CO)O3
InChI
1S/C10H13N5O2/c11-9-8-10(13-4-12-9)15(5-14-8)7-2-1-6(3-16)17-7/h4-7,16H,1-3H2,(H2,11,12,13)/t6-,7+/m0/s1
WVXRAFOPTSTNLL-NKWVEPMBSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
Altre note
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)