Y0000440
Didanosine for system suitability
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
2′,3′-Dideoxyinosine, ddI, ddIno
Scegli un formato
Scegli un formato
About This Item
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
didanosine
Produttore/marchio commerciale
EDQM
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
OC[C@@H]1CC[C@@H](O1)n2cnc3C(=O)NC=Nc23
InChI
1S/C10H12N4O3/c15-3-6-1-2-7(17-6)14-5-13-8-9(14)11-4-12-10(8)16/h4-7,15H,1-3H2,(H,11,12,16)/t6-,7+/m0/s1
BXZVVICBKDXVGW-NKWVEPMBSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
Altre note
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)