Y0000394
Dipivefrine for system suitability
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
Dipivefrin hydrochloride
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
dipivefrine
Produttore/marchio commerciale
EDQM
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[Cl-].[N+H2](CC(O)c1cc(c(cc1)OC(=O)C(C)(C)C)OC(=O)C(C)(C)C)C
InChI
1S/C19H29NO5.ClH/c1-18(2,3)16(22)24-14-9-8-12(13(21)11-20-7)10-15(14)25-17(23)19(4,5)6;/h8-10,13,20-21H,11H2,1-7H3;1H
VKFAUCPBMAGVRG-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
Altre note
Prodotti correlati
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)