Y0000331
Naftidrofuryl impurity F
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
2-[(Diethylamino)ethyl 2-[(naphthalen-2-yl)methyl]-3-(tetrahydrofuran-2-yl)propanoate
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
naftidrofuryl
Produttore/marchio commerciale
EDQM
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
N(CCOC(=O)C(CC3OCCC3)Cc1cc2c(cc1)cccc2)(CC)CC
InChI
1S/C24H33NO3/c1-3-25(4-2)13-15-28-24(26)22(18-23-10-7-14-27-23)17-19-11-12-20-8-5-6-9-21(20)16-19/h5-6,8-9,11-12,16,22-23H,3-4,7,10,13-15,17-18H2,1-2H3
IEBDTIUHMNLDTC-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
Altre note
Prodotti correlati
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)