Y0000328
Azelastine impurity D
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
4-(4-Chlorobenzyl)phthalazin-1(2H)-one
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
azelastine
Produttore/marchio commerciale
EDQM
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C15H11ClN2O/c16-11-7-5-10(6-8-11)9-14-12-3-1-2-4-13(12)15(19)18-17-14/h1-8H,9H2,(H,18,19)
NLXGCQIEVZYDRS-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
Altre note
Prodotti correlati
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Servizio Clienti