Documenti fondamentali
Y0000276
Ipratropium impurity A
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
(1R,3r,5S,8r)-3-Hydroxy-8-methyl-8-(1-methylethyl)-8-azoniabicyclo[3.2.1]octane bromide, N-Isopropyltropinium bromide
Scegli un formato
15 MG
147,00 €
147,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
15 MG
147,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C11BrH22NO
Numero CAS:
Peso molecolare:
264.20
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
147,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
ipratropium
Produttore/marchio commerciale
EDQM
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[Br-].[N+]1(C2CCC1CC(C2)O)(C(C)C)C
InChI
1S/C11H22NO.BrH/c1-8(2)12(3)9-4-5-10(12)7-11(13)6-9;/h8-11,13H,4-7H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
YKNOMJKDKYEKDF-UHFFFAOYSA-M
Descrizione generale
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the Issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
Ipratropium impurity A EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Confezionamento
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
Altre note
Sales restrictions may apply.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
B Liebmann et al.
Journal of chromatography, 572(1-2), 181-193 (1991-12-06)
The quantitative determination of the quaternary spasmolytic compound ciclotropium and its metabolite N-isopropyltropinium is described for human plasma and urine. The analytical procedure consists of ion-pair extraction from biological material, alkaline hydrolysis, subsequent derivatization with the fluorophor flunoxaprofen chloride and