We receive the Almagate in a short time, less than a month.
Y0000235
Almagate
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
almagate
Produttore/marchio commerciale
EDQM
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[Al](O)(O)O.[Mg+2].[Mg+2].[Mg+2].[O-]C(=O)[O-].[O-H].[O-H].[O-H].[O-H].O.O
InChI
1S/CH2O3.Al.3Mg.9H2O/c2-1(3)4;;;;;;;;;;;;;/h(H2,2,3,4);;;;;9*1H2/q;+3;3*+2;;;;;;;;;/p-9
MTEOMEWVDVPTNN-UHFFFAOYSA-E
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)