Y0000222
Moxonidine impurity A,
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
4,6-Dichloro-N-(imidazolidin-2-ylidene)-2-methylpyrimidin-5-amine
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
moxonidine
Produttore/marchio commerciale
EDQM
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
Altre note
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)