Y0000155
Tramadol hydrochloride
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
(±)-cis-2-(Dimethylaminomethyl)-1-(3-methoxyphenyl)cyclohexanol hydrochloride
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
tramadol
Produttore/marchio commerciale
EDQM
Controllo stupefacenti
USDEA Schedule IV
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Cl.COc1cccc(c1)[C@@]2(O)CCCC[C@@H]2CN(C)C
InChI
1S/C16H25NO2.ClH/c1-17(2)12-14-7-4-5-10-16(14,18)13-8-6-9-15(11-13)19-3;/h6,8-9,11,14,18H,4-5,7,10,12H2,1-3H3;1H/t14-,16+;/m1./s1
PPKXEPBICJTCRU-XMZRARIVSA-N
Descrizione generale
Tramadol is a synthetic opiate agonist analgesic, widely used in patients suffering from moderate to severe chronic pain.[1][2] It is considered safe when compared to other opioids. It contributes to the analgesic activity by blocking the nociceptive impulses at the spinal level, inhibiting the norepinephrine and serotonin reuptake.[2]
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Confezionamento
Altre note
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)