Y0000130
Amiodarone impurity E
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
(2-Butylbenzofuran-3-yl)(4-hydroxyphenyl)methanone
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
amiodarone
Produttore/marchio commerciale
EDQM
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
Altre note
Prodotti correlati
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)