Y0000013
Hymecromone impurity B
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
7-Hydroxy-2-methyl-4H-1-benzopyran-4-one
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
hymecromone
Produttore/marchio commerciale
EDQM
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[o]1c2c([c](cc1C)=O)ccc(c2)O
InChI
1S/C10H8O3/c1-6-4-9(12)8-3-2-7(11)5-10(8)13-6/h2-5,11H,1H3
QIPBSGDZHKDNNJ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
Altre note
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)