Documenti fondamentali
W443095
Sigma-Aldrich
3,4-Dihydroxybenzoic acid
≥99%, FG
Sinonimo/i:
Protocatechuic acid
Scegli un formato
W443095-SAMPLE
47,20 €
100 G
94,30 €
1 KG
566,00 €
47,20 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
W443095-SAMPLE
47,20 €
100 G
94,30 €
1 KG
566,00 €
About This Item
Formula condensata:
(HO)2C6H3CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
154.12
Numero FEMA:
4430
Beilstein:
1448841
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
Numero Flavis:
08.133
NACRES:
NA.21
47,20 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
FG
Livello qualitativo
Conformità normativa
EU 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Saggio
≥99%
Punto di fusione
197-200 °C (dec.) (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
odorless
Stringa SMILE
OC(=O)c1ccc(O)c(O)c1
InChI
1S/C7H6O4/c8-5-2-1-4(7(10)11)3-6(5)9/h1-3,8-9H,(H,10,11)
YQUVCSBJEUQKSH-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
Chemopreventive in several animal models of carcinogenesis. Blocks cell proliferation in the post-initiation phase.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)