Documenti fondamentali
V6875
Sigma-Aldrich
Snake venom from Crotalus adamanteus
Sinonimo/i:
Eastern Diamondback Rattlesnake
About This Item
Numero CE:
Codice UNSPSC:
12352202
Temperatura di conservazione
−20°C
Pittogrammi
Skull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)