Documenti fondamentali
TDFC10
Supelco
Dietary Fiber, Total, Assay Control Kit
sufficient for ≥10 assays
Sinonimo/i:
Total Dietary Fiber Controls Kit
Scegli un formato
1 KIT
641,00 €
641,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulkRichiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 KIT
641,00 €
About This Item
Numero CE:
Codice UNSPSC:
12164500
NACRES:
NA.84
641,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulkRichiedi maggiori informazioni
impiego
sufficient for ≥10 assays
Livello qualitativo
tecniche
photometry: suitable
applicazioni
food and beverages
general analytical
Temperatura di conservazione
2-8°C
Linkage
Standards for use as internal controls in conjunction with the Total Dietary Fiber Assay Kit (TDF100A)
Solo come componenti del kit
N° Catalogo
Descrizione
  • Arabinogalactan (stractan) 1 g
  • Casein 5 g
  • β-Glucan 1 g
  • Pectin 1 g
  • Starch, corn 10 g
  • Starch, wheat 10 g
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 9
1 of 9