SYNPLE-H010
Reagent-cartridge Morpholine-2-spiro-(2-Pyr) (0)
Synple
Sinonimo/i:
Synple 2
About This Item
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Parametri
up to 0.5 mmol scale
Descrizione generale
Scale: up to 0.5 mmol
Heterocycle: Morpholine-pyrrolidine spirocycle
Compatible substrates: aldehyde
Cartridge contents:
- Immobilized SnAP reagent
- Cu catalyst (Cu(OTF)2 and 2,6-lutidinium triflate)
- SCX (for purification)
- Silica (for purification)
Related Cartridges:
- SYNPLE-H001Reagent-cartridge Morpholine
- SYNPLE-H002Reagent-cartridge Oxazepane
- SYNPLE-H004Reagent-cartridge 2-Methylmorpholine
- SYNPLE-H005Reagent-cartridge Piperazine
- SYNPLE-H006Reagent-cartridge Diazepane
- SYNPLE-H007Reagent-cartridge 3-Methylmorpholine
- SYNPLE-H011Reagent-cartridge Morpholine-2-spiro-(4-Pip)
- SYNPLE-H090Reagent-cartridge 9-OMe-Benzoxazepane
- SYNPLE-H091Reagent-cartridge 7-Br-9-OMe-Benzoxazepane
Learn more about the Synple automated synthesis platform.
Features and Benefits of Synple Platform
- Time savings - pre-installed protocols have been highly optimized, which obviates the need for the user′s own reaction development and optimization
- Easy to use - protocols are loaded by simply scanning the cartridge; does not requires any programming knowledge
- Safety - all chemicals are contained in the system, minimizing the user′s exposure
- Set-up reaction in less than 5 minutes
- Small footprint
- Plug & Play system - simple installation
- Reaction temperatures from 25 °C - 80 °C
- Cartridges available for many different reactions
- Prefilled with all required reagents
- RFID chip containing optimized reaction protocol
Altre note
For more information on heterocycle formation using SnAP reagents, visit here: SnAP Technology Spotlight
Note legali
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Ci dispiace, ma al momento non ci sono COA disponibili online per questo prodotto.
Possiedi già questo prodotto?
Contenuto correlato
Accelera le tue indagini con Synple: un dispositivo rivoluzionario che utilizza cartucce di reagenti per effettuare sintesi di chimica organica, con pochi minuti di lavoro. È sufficiente premere un tasto.