SMB00966
2-Furoylglycine
≥98%
Sinonimo/i:
N-(2-Furoyl)glycine, 2-(2-Furoylamino)acetic acid, N(2)-Furoyl-glycine, N-(2-Furanylcarbonyl)glycine, N-2-Furoylglycine
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Grado
research grade
Saggio
≥98%
Forma fisica
powder or crystals
tecniche
HPLC: suitable
Colore
white to off-white
Punto di fusione
163-165 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
OC(=O)CNC(=O)c1ccco1
InChI
1S/C7H7NO4/c9-6(10)4-8-7(11)5-2-1-3-12-5/h1-3H,4H2,(H,8,11)(H,9,10)
KSPQDMRTZZYQLM-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Altre note
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)