S7920
Sodium fluoride
BioXtra, ≥99%
Sinonimo/i:
NaF, Natrium fluoride, Sodium monoflouride
Scegli un formato
About This Item
Prodotti consigliati
Tensione di vapore
1.4 mmHg ( 0 °C)
Livello qualitativo
Nome Commerciale
BioXtra
Saggio
≥99%
Impurezze
≤0.0005% Phosphorus (P)
≤0.1% Insoluble matter
Punto di fusione
993 °C (lit.)
Solubilità
H2O: 1 M, clear, colorless
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤0.005%
sulfate (SO42-): ≤0.03%
Cationi in tracce
Al: ≤0.001%
Ca: ≤0.0005%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.003%
K: ≤0.02%
Mg: ≤0.0005%
NH4+: ≤0.1%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.0005%
Stringa SMILE
[F-].[Na+]
InChI
1S/FH.Na/h1H;/q;+1/p-1
PUZPDOWCWNUUKD-UHFFFAOYSA-M
Categorie correlate
Applicazioni
- as a source of fluoride ions, to analyse its impact on spermatogenesis and capacitation in vitro[1]
- as an additive in the extraction buffer for the isolation of nuclei, cytoplasmic and nuclear proteins[2]
- as a component of lysis buffer for the lysis of human ovarian adenocarcinoma OVCAR3 cells[3]
Azioni biochim/fisiol
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)