Documenti fondamentali
RF09NC
BS/IP/RF U-Tube Reverse Flow Viscometer for Transparent and Opaque Liquids
(Size 9, Nom.Constant 30, Range 6000 to 30,000 cSt)
About This Item
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Produttore/marchio commerciale
Paragon Scientific Ltd
applicazioni
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)